Merck
492868
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)13C6H413CH213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-ZNZHEFIISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)