Kluczowe dokumenty
485888
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3, N-Fmoc
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?