Merck
652296
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
O2N13C6H3-4-(OH)13CH213CH(NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
235.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
FBTSQILOGYXGMD-XLMAGZSMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)