Merck
604836
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC10H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
Opis ogólny
L-Tryptophan-1-13C is an isotopic analogue of L-tryptophan.
Zastosowanie
L-Tryptophan-1-13C is used in quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium