Kluczowe dokumenty
718696
Fmoc-Trp(Boc)-OH-13C11, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
przesunięcie masy
M+13
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1[13cH][13c]([13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13c]5[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1/i8+1,9+1,10+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1,26+1,27+1,28+1,32+1,33+1
Klucz InChI
ADOHASQZJSJZBT-FVSPUPDKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)