MABT522
Anti-alpha-Tubulin Antibody, clone RM113
clone RM113, from rabbit
Synonim(y):
Tubulin alpha-1B chain, Alpha-tubulin ubiquitous, Tubulin K-alpha-1, Tubulin alpha-ubiquitous chain, alpha-Tubulin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM113, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBA1A(7846)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected alpha-Tubulin in A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash