Merck
676977
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-15N2
97 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H3015N2O6
Masa cząsteczkowa:
528.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1cc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1/i32+1,33+1
Klucz InChI
ADOHASQZJSJZBT-QYIMINGJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)