Merck
604844
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(indole ring-2-13C)
98 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC10H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
96% (CP)
aktywność optyczna
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3