749931
L-Tryptophan-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
≥97 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8, L-α-Amino-3-indolepropionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥97 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+21
ciąg SMILES
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]2=[13C]1[13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D,7+1,8+1,9+1D,10+1,11+1,12+1,13+1
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-CYBDOTFISA-N