Kluczowe dokumenty
299219
Acetophenone-β-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Acetophenone-(methyl-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?