Kluczowe dokumenty
278017
Benzyl alcohol-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzenemetanol-13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?