Merck
656968
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 98% (CP), 99% (Chiral Purity)
Synonim(y):
Phenylalanine-UL-13C,15N
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
99% (Chiral Purity)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)