Merck
909653
Sigma-Aldrich
Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixture for Mass Spec
pkg of 25 nmol (lyophilized powder)
Synonim(y):
Amino acid mix
About This Item
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
Postać
powder
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 25 nmol (lyophilized powder)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Each tube contains a lyophilized mixture of approximately 25 nmoles of each amino acid. Refer to the batch-specific Certificate of Analysis for exact quantities.
L-Alanine-13C3,15N
L-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride
L-Asparagine-15N2
L-Aspartic acid-13C4,15N
DL-Cystine-3,3,3′,3′-d4
L-Glutamic acid-13C5,15N
L-Glutamine-15N2
Glycine-13C2,15N
L-Histidine-15N3
L-Isoleucine-13C6,15N
L-Leucine-13C6,15N
L-Lysine-13C6,15N2 hydrochloride
L-Methionine-15N
L-Phenylalanine-13C9,15N
L-Proline-13C5,15N
L-Serine-13C3,15N
L-Threonine-13C4,15N
L-Tryptophan-15N2
L-Tyroxine-13C9,15N
L-Valine-13C5,15N
Zastosowanie
Used as mass spec standard for determination of amino acids in sample.
Refer to attached protocol for recommended use.
Please see attachment for information concerning precursor and product ions.
Product has been designed to minimize potential signal overlap between sample metabolites and SIL amino acids.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1