Kluczowe dokumenty
651443
Fmoc-Phe-OH-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-13C9,15N, L-Phenylalanine-13C9,15N, N-Fmoc derivative, 13C and 15N Labeled FMOC-Phe-OH
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
Klucz InChI
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?