Merck
653632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
L-Lysine-13C6.15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
About This Item
Wzór liniowy:
t-Boc-15NH13CH213CH213CH213CH213CH[15NH-Fmoc]13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
130-135 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i8+1,9+1,14+1,15+1,22+1,23+1,27+1,28+1
Klucz InChI
UMRUUWFGLGNQLI-OYSAUITLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1