Merck
694274
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH-13C4, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(OtBu)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
402.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
132 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14?,20-/m0/s1/i1+1,14+1,20+1,21+1,24+1
Klucz InChI
LZOLWEQBVPVDPR-AMHYHHFMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)