Merck
590401
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-d10, L-Leucine-d10, N-Fmoc
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCD2CD(NH-Fmoc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
363.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13D,19D
Klucz InChI
CBPJQFCAFFNICX-QDXFTFMQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)