Merck
900594
Sigma-Aldrich
Propene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonim(y):
Propylene-3-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
43.07
Kod UNSPSC:
12352119
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]C=C
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)