Kluczowe dokumenty
769045
Propylene
99.5%, Messer® CANGas
Synonim(y):
Propene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.08
Beilstein:
1696878
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
gęstość pary
1.48 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
15.4 atm ( 37.7 °C)
opis
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
Próba
99.5%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Propylen jest bezbarwnym, łatwopalnym i skroplonym gazem cięższym od powietrza. Jest stosowany jako surowiec do produkcji polipropylenu i jest prekursorem acetonu, izopropanolu, akrylonitrylu i innych substancji organicznych. Gaz jest łatwy w obsłudze w małym, lekkim pojemniku ciśnieniowym, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?