Merck
768952
Sigma-Aldrich
Argon
Messer® CANGas, 99.999%
Synonim(y):
Gaz argonowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ar
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
39.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142004
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.38 (21 °C, vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 20g
Filling volume: 12L
Próba
99.999%
Formularz
gas
bp
-185.7 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ar]
InChI
1S/Ar
Klucz InChI
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Argon to rzadki gaz, który jest bezbarwny, bezwonny i cięższy od powietrza. Zastosowania argonu obejmują użycie go jako gazu osłonowego w przypadku specjalnych problemów spawalniczych i wrażliwych materiałów (tytan, niob, wolfram itp.), użycie jako gazu wypełniającego okna i lampy, użycie w spektrometrii erozji iskrowej i procesach plazmowych. Gaz jest łatwy w obsłudze w małej, lekkiej puszce ciśnieniowej, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu pracy.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dapeng Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(20), 4325-4332 (2019-04-26)
For a sustainable energy future, research directions should orient toward exploring new fuels suitable for future advanced combustion engines to achieve better engine efficiency and significantly less harmful emissions. Cyclic ketones, among bio-derived fuels, are of significant interest to the
Jonas Häusler et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(11), 2583-2590 (2016-12-04)
The first gallium-containing nitridosilicate CaGaSiN
Xiaotong Jiang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 191, 155-164 (2017-10-14)
The docking sites of hydrogen bonds in complexes formed between 2,2,2-trifluoroethanol (TFE), furan (Fu), and 2-methyl furan (MF) have been investigated. Using density functional theory (DFT) calculations, gas phase and matrix isolation FTIR spectroscopies, the strengths of OH⋯O and OH⋯π
T Urbańczyk et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 196, 58-66 (2018-02-13)
Revisited study of the E3Σ1+ (63S1)←A3Π0+(53P1) transition in CdAr using both theoretical and experimental approach is presented. Systematic detection of the E3Σ1+in,υ'←A3Π0+,υ″=6 transition frequencies with higher accuracy and spectrally narrower laser extended and improved analysis and simulation of the LIF
Yahya Safari et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(8), 2915-2924 (2017-11-22)
Persistent sample circulation microextraction (PSCME) combined with graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) was developed as a high pre-concentration technique for the determination of heavy metals in fish species. In this method, a few microliters of organic solvent (40.0 µL carbon
Global Trade Item Number
SKUGTIN
768952-500ML4061838233189
768952-1L4061838091680