Kluczowe dokumenty
769126
Methane
Messer® CANGas, 99.995%
Synonim(y):
Gaz metanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
16.04
Beilstein:
1718732
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
gęstość pary
0.55 (vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
Próba
99.995%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
998 °F
granice wybuchowości
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
gęstość
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
Klucz InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Metan jest bezbarwnym, bezwonnym i łatwopalnym gazem lżejszym od powietrza. Metan jest wykorzystywany jako paliwo do wytwarzania energii w turbinach gazowych i kotłach parowych; do gotowania i ogrzewania w gospodarstwach domowych oraz w pojazdach (sprężony gaz ziemny, CNG). Jest również surowcem do produkcji wodoru, tlenku węgla, metanolu, kwasu octowego i wielu innych związków organicznych. Gaz jest łatwy w obsłudze w małym, lekkim pojemniku ciśnieniowym, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu.
Cechy i korzyści
Metan jest wykorzystywany jako źródło węgla do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) cienkich warstw węglikowych i diamentowych.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
769126-500ML | 4061838233332 |
769126-1L | 4061838091826 |