Z742374
CANgas pressure regulator
Synonim(y):
Regulator ciśnienia gazu
About This Item
Kod UNSPSC:
40142201
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Opis ogólny
Aluminiowy reduktor ciśnienia z zaworem dozującym i manometrem ciśnienia wlotowego z fabrycznie ustawionym ciśnieniem wylotowym. Dotyczy 8789 CANgas
Inne uwagi
Product is currently only available to our customers in Europe
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742374-1EA | 4061824078046 |