Merck
769061
Sigma-Aldrich
Nitrogen
Messer® CANGas, 99.999%
Synonim(y):
Nitrogen gas
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
0.97 (vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 14g
Filling volume: 12L
Próba
99.999%
Formularz
gas
bp
−196 °C (lit.)
mp
−210 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
Klucz InChI
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nitrogen is a colourless, odourless, and asphyxiating gas that is slightly lighter than air. Nitrogen is used as a carrier gas in gas chromatography, an inert gas in chemical and pharmaceutical industries, and a zero gas for analytical applications, such as in the automotive industries. Nitrogen is also used as a component of gas mixtures for CO2 lasers. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)