Merck
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Synonim(y):
Neon gas
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ne
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142006
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
0.7 (21 °C, vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Próba
99.999%
Postać
gas
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
tw
−246 °C (lit.)
mp
-248.67 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ne]
InChI
1S/Ne
Klucz InChI
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)