Kluczowe dokumenty
768987
Ethylene
Messer® CANGas, 99.95%
Synonim(y):
Ethene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
0.97 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
35.04 atm ( 20 °C)
opis
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Próba
99.95%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-148.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?