Merck
930938
Sigma-Aldrich
Lithium nitrate
greener alternative
battery grade, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sól litowa kwasu azotowego
About This Item
Wzór liniowy:
LiNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤15 ppm (trace metals analysis)
mp
264 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble (H2O: highly soluble(lit.); alcohols: soluble(lit.); acetone: soluble(lit.))
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Azotan litu jest białą, krystaliczną solą rozpuszczalną w wodzie, etanolu, metanolu, pirydynie, amoniaku i acetonie. Co ważne, jest również wysoce rozpuszczalny do 5% wag. w rozpuszczalnikach na bazie eterów, takich jak dimetoksyetan (DME) i 1,3-dioksolan (DOL), ale tylko do 1% wag. w rozpuszczalnikach na bazie węglanów, takich jak węglan etylenu (EC) i węglan dietylu (DEC).
Azotan litu jest wytwarzany w reakcji kwasu azotowego i węglanu litu, który wydziela dwutlenek węgla i wodę. Powstały materiał jest oczyszczany i suszony.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Naukowcy i producenci wykorzystują azotan litu w syntezie wielu związków litu. Nasz azotan litu 99,999% dobrze nadaje się jako odczynnik do syntezy tlenków litu w stanie stałym, zwłaszcza tam, gdzie czystość ma duże znaczenie, na przykład przy wytwarzaniu produktów, których podstawowe właściwości są badane.
Nasz azotan litu o czystości 99,999% jest również odpowiedni do stosowania jako dodatek do elektrolitów w bateriach litowo-siarkowych i litowo-metalowych. Azotan litu może pasywować powierzchnię litu metalicznego i tłumić redoks rozpuszczonych wielosiarczków litu na anodzie litowej. W jednym z badań dodatek 0,3 M LiNO3 niemal podwoił pojemność grawimetryczną akumulatorów litowo-siarczkowych. Inne badanie wykazało, że rozpuszczenie od 1 do 5% wagowych LiNO3 w elektrolicie zahamowało wzrost dendrytów litowych i wydłużyło żywotność cyklu. Podobnie korzystny wpływ azotanu litu jako dodatku zaobserwowano w przypadku katod Li2S, katod z siarką otoczoną nanowłóknami węglowymi, katod z siarczkiem kobaltu (Co3S4) oraz katod kompozytowych poliakrylonitryl-siarka. Nawet anody litowo-metalowe z katodami LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCA) z LiNO3 dodanym do elektrolitu wykazywały wyższą wydajność kulombowską i hamowały tworzenie się dendrytów w porównaniu z elektrolitem bez LiNO3.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(37), 15387-15394 (2012-08-23)
Li(2)S is a high-capacity cathode material for lithium metal-free rechargeable batteries. It has a theoretical capacity of 1166 mAh/g, which is nearly 1 order of magnitude higher than traditional metal oxides/phosphates cathodes. However, Li(2)S is usually considered to be electrochemically
Role of LiNO3 in rechargeable lithium/sulfur battery.
Zhang S, et al.
Electrochimica Acta, 70, 344-348 (2012)
Weiyang Li et al.
Nature communications, 6, 7436-7436 (2015-06-18)
Lithium metal has shown great promise as an anode material for high-energy storage systems, owing to its high theoretical specific capacity and low negative electrochemical potential. Unfortunately, uncontrolled dendritic and mossy lithium growth, as well as electrolyte decomposition inherent in
Chong Yan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14055-14059 (2018-08-11)
The lithium metal anode is regarded as a promising candidate in next-generation energy storage devices. Lithium nitrate (LiNO3 ) is widely applied as an effective additive in ether electrolyte to increase the interfacial stability in batteries containing lithium metal anodes.
On the Surface Chemical Aspects of Very High Energy Density, Rechargeable Li?Sulfur Batteries.
Aurbach D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 156, A694-A694 (2009)