Merck
930946
Sigma-Aldrich
Lithium nitrate
greener alternative
battery grade, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sól litowa kwasu azotowego
About This Item
Wzór liniowy:
LiNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.5 wt. % H2O
≤1000 ppm (trace metals analysis)
mp
264 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble (highly soluble(lit.))
acetone: soluble ((lit.))
alcohols: soluble ((lit.))
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bezwodny azotan litu jest białą, krystaliczną solą. Postać bezwodna jest higroskopijna i rozpływa się. Sól jest rozpuszczalna w wodzie, etanolu, metanolu, pirydynie, amoniaku i acetonie. Podobnie jak niektóre inne azotany metali, azotan litu ma niską temperaturę topnienia wynoszącą zaledwie 264 °C i rozkłada się w temperaturze powyżej 600 °C. Ze względu na niską temperaturę topnienia, jest on używany do produkcji niskotopliwych mieszanin stopionej soli w ceramice i mediach wymiany ciepła.
Azotan litu jest wytwarzany w reakcji kwasowo-zasadowej między kwasem azotowym a węglanem litu, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla i woda. Powstały materiał jest suszony, oczyszczany i podgrzewany w celu utworzenia bezwodnego produktu.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Naukowcy i producenci wykorzystują azotan litu do wytwarzania wielu związków litu, w szczególności tlenku niklu litu (LiNiO2) i tlenku manganu litu (LiMn2O4). Jedna z powszechnych strategii syntezy tych tlenków litu obejmuje wysokotemperaturową reakcję azotanu litu z węglanem metalu, takim jak węglan niklu, lub z tlenkiem metalu, takim jak tlenek manganu. W temperaturze powyżej 650 °C azotan litu uwalnia tlen i dwutlenek azotu i rozkłada się w złożonym procesie na tlenek litu, który reaguje z prekursorami metali, tworząc trzeciorzędowe lub czwartorzędowe tlenki litu. Naukowcy wykorzystali tę technikę do przygotowania ekscytujących nowych materiałów, takich jak LiAl0.25Ni0.75O2 jako materiał katodowy w bateriach litowo-jonowych i LiGa5O8 jako luminofor do optycznego przechowywania informacji.
Ponieważ azotan litu jest rozpuszczalny w wodzie, naukowcy wykorzystują go również do syntezy związków litu przy użyciu wielu metod chemicznych opartych na roztworach. Na przykład, spalanie indukowane mikrofalami przy użyciu roztworów azotanu litu dało fosforan litowo-żelazowy typu oliwinowego (LiFePO4), tlenek litowo-kobaltowy (LiCoO2) i tlenki litowo-tytanowe (np. Li4Ti5O12 i Li2TiO3). Przetwarzanie hydrotermalne, przetwarzanie zol-żel, piroliza natryskowa, wstępne przetwarzanie współstrącania i metody suszenia emulsyjnego Li wykorzystują azotan litu jako reagent do tworzenia tlenków litu. Techniki te mogą zapewnić kontrolowaną wielkość cząstek, wielkość ziarna, krystaliczność lub ułatwić wprowadzanie domieszek w celu inżynierii właściwości produktów, często badanych pod kątem akumulatorów litowo-jonowych nowej generacji.
Nasz azotan litu klasy akumulatorowej o czystości ≥99,9% metali śladowych i niskiej zawartości zanieczyszczeń chlorkowych i siarczanowych został zaprojektowany jako prekursor materiałów katodowych do akumulatorów litowo-jonowych.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A review of recent developments in the synthesis procedures of lithium iron phosphate powders.
Jugovic D, et al.
Journal of Power Sources, 190, 538-544 (2009)
Feng Liu et al.
Scientific reports, 3, 1554-1554 (2013-03-28)
In conventional photostimulable storage phosphors, the optical information written by x-ray or ultraviolet irradiation is usually read out as a visible photostimulated luminescence (PSL) signal under the stimulation of a low-energy light with appropriate wavelength. Unlike the transient PSL, here