Merck
934003
Sigma-Aldrich
Methyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
greener alternative
≥98%, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
Ester metylo 2,2,2-trifluoroetylowy kwasu węglowego, FEMC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤250 ppm HF
≤300 ppm H2O
bp
57-59 °C/120 mmHg
90 °C (lit.)
gęstość
1.34 g/mL (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
FC(F)(F)COC(=O)OC
Klucz InChI
GBPVMEKUJUKTBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Węglan metylu (2,2,2-trifluoroetylu) (FEMC), ≥99%, gatunek baterii jest jednym z rodzajów fluorowanego węglanu liniowego. Charakteryzuje się bardzo niską zawartością wody (≤ 300,0 ppm) i niskim zanieczyszczeniem HF (≤ 250,0 ppm), co jest idealne do badań nad bateriami
Zastosowanie
Akumulatorowy węglan metylu (2,2,2-trifluoroetylu) (FEMC) to skuteczny dodatek poprawiający wydajność i stabilność akumulatorów litowo-jonowych. Jego wyjątkowa stabilność termiczna i elektrochemiczna czyni go niezawodną opcją do zastosowań w akumulatorach wysokotemperaturowych i wysokonapięciowych. Wykazano, że FEMC poprawia żywotność baterii, zwiększa gęstość energii i zwiększa stabilność cykli. Jako dodatek do elektrolitu w akumulatorach litowo-jonowych (LIB), FEMC odgrywa ważną rolę w tworzeniu stabilnej interfazy elektrolitu stałego (SEI) i skutecznej pasywacji powierzchni katody, co skutkuje zwiększoną pojemnością rozładowania i cyklicznością. Stwierdzono, że nawet dodatek 5% mas. FEMC jest bardzo skuteczny w tworzeniu stabilnej warstwy SEI i ochronie powierzchni katody. Wysoka wydajność FEMC sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla producentów akumulatorów, którzy chcą tworzyć bezpieczne i wydajne produkty akumulatorowe.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorinated Carbonate-Based Electrolyte for High-Voltage Li(Ni0.5Mn0.3Co0.2)O2/Graphite Lithium-Ion Battery
Jinsol Im, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017)