Merck
933988
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
greener alternative
≥99.5%, anhydrous, acid <=100 ppm, battery grade
Synonim(y):
1,1,2,2-tetrafluoro-1-(2,2,2-trifluoroetoksy)etan, HFE-347, TFTFE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3F7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.05
Numer EC enzymu:
609-858-6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100 ppm acid (HF)
≤250 ppm H2O
Pozostałość nielotna (NVR)
≤10 ppm
bp
56 °C
mp
-91 °C (lit.)
gęstość
1.49 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
FC(F)(F)COC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6)4(10,11)12-1-3(7,8)9/h2H,1H2
Klucz InChI
CWIFAKBLLXGZIC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter 1,1,2,2-tetrafluoroetylowy (TFTFE) to fluorowany eter, który znajduje szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik elektrolitu i rozcieńczalnik w różnych technologiach akumulatorowych. TFTFE ma niską lepkość, niską temperaturę krzepnięcia (-94 °C lit.), niską stałą dielektryczną (~6,7) i wysoką stabilność elektrochemiczną, co czyni go idealnym kandydatem do stosowania w akumulatorach litowo-jonowych, litowo-siarkowych i innych systemach akumulatorowych. TFTFE jest mieszalny z wieloma polarnymi rozpuszczalnikami organicznymi, w tym węglanami zwykle stosowanymi w elektrolitach akumulatorowych. Dzięki minimalnemu poziomowi czystości wynoszącemu 99% i braku zanieczyszczeń kwasowych, nasz TFTFE jest niezawodnym i bezpiecznym rozwiązaniem do krytycznych zastosowań w akumulatorach.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Akumulatorowy eter 1,1,2,2-tetrafluoroetylowy (TFTFE) jest wszechstronnym współrozpuszczalnikiem i dodatkiem do różnych systemów akumulatorowych. W akumulatorach litowo-metalowych TFTFE pomaga tłumić dendryty bez zwiększania impedancji międzyfazowej. Wspomaga również stabilną pracę katod NMC i litowo-metalowo-fosforanowych, tworząc wysoce fluorowaną interfazę, która hamuje utlenianie i rozpuszczanie metali przejściowych. Ze względu na swoją stabilność i niską lepkość, TFTFE jest powszechnie dodawany do zlokalizowanych elektrolitów o wysokim stężeniu (LHCE) jako rozcieńczalnik i środek zmniejszający palność. W bateriach litowo-siarkowych TFTFE odgrywa kluczową rolę zarówno jako rozpuszczalnik ograniczający polisiarczki, jak i środek błonotwórczy, przeciwdziałając efektowi wahadłowemu polisiarczków (PSS) i poprawiając wydajność baterii. Ponadto TFTFE odgrywa kluczową rolę w systemach ogniw z rozpuszczalnymi cieczami jonowymi (SIL) jako składnik poprawiający przewodnictwo jonowe, szczególnie w środowiskach o wysokiej szybkości cyklu. Nasz bezwodny TFTFE o wysokiej czystości jest idealnym dodatkiem do zaawansowanych technologii akumulatorowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and electrochemical properties of partially fluorinated ether solvents for lithiumsingle bondsulfur battery electrolytes
Yue Zheng
Journal of Power Sources, 401, 271-277 (2018)
Xiulin Fan et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 715-722 (2018-07-18)
Rechargeable Li-metal batteries using high-voltage cathodes can deliver the highest possible energy densities among all electrochemistries. However, the notorious reactivity of metallic lithium as well as the catalytic nature of high-voltage cathode materials largely prevents their practical application. Here, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
933988-100G4065270167453