Kluczowe dokumenty
933961
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropylether
≥99%, <=10 ppm acid, battery grade
Synonim(y):
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane, HFE-458, TTE
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery manufacturing
Próba
≥99%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤10 ppm Acid
≤100 ppm Non-volatile residue
≤750 ppm H2O
bp
92 °C
gęstość
1.54 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)