Kluczowe dokumenty
934038
Hexafluoroisopropyl methyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, HFME, HFPM, Isoindoklon
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery manufacturing
Próba
≥99%
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤250 ppm acid (HF)
≤500 ppm H2O
tw
50 °C
gęstość
1.39 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)