Merck
769037
Sigma-Aldrich
Propane
99.95%, Messer® CANGas
Synonim(y):
n-Propan, Gaz propan
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.10
Beilstein:
1730718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
opis
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
Próba
99.95%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
gęstość
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Propan to bezbarwny, bezwonny gaz, który jest łatwopalny, skroplony i cięższy od powietrza. Jest używany jako paliwo do palników laboratoryjnych, przenośnych kuchenek i pojazdów (gaz płynny [LPG]). Propan jest również wykorzystywany w badaniach nad katalizatorami polimeryzacji. Gaz jest łatwy w obsłudze w małej, lekkiej puszce ciśnieniowej, a jednorazowy pojemnik pozwala na recykling aluminium po zakończeniu.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-155.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-104 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1