Merck
295051
Sigma-Aldrich
1-Butene
≥99%
Synonim(y):
2-Butylen, etylenodiamina, α-Buten, α-Butylen
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Beilstein:
1098262
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.93 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
≥99%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
723 °F
granice wybuchowości
9.3 %
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Rozwój i charakterystyka cienkich warstw ZnO, Au/ZnO i Pd/ZnO poprzez ich właściwości adsorpcyjne i katalityczne: W artykule omówiono syntezę i zastosowania katalityczne cienkich warstw na bazie ZnO, w których 1-buten służy jako cząsteczka sondująca do badania adsorpcji i katalizy, przyczyniając się do postępu w nauce o materiałach i technologii katalizy (Giannoudakos et al., 2008).
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-112.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G N Shaikh et al.
The Science of the total environment, 74, 67-73 (1988-08-01)
The levels of the reactive hydrocarbons ethylene, propene and 1-butene were determined in cigarette and bidi (Indian cigar) smoke. Cigarette and bidi smoke was collected under standard smoking conditions, using an automatic smoking machine. A gas chromatograph equipped with a
Satoshi Kawachi et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1189, 121-126 (2010-03-18)
The effect of compressed unsaturated hydrocarbon gases on the growth of the yeast Saccharomyces cerevisiae was investigated by microcalorimetry. The growth thermograms showed that unsaturated hydrocarbon gases inhibited yeast growth. As an approach to determining the comparative toxicity of unsaturated
Darshan M A Karwat et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(19), 4909-4921 (2011-04-26)
Direct measurements of intermediates of ignition are challenging experimental objectives, yet such measurements are critical for understanding fuel decomposition and oxidation pathways. This work presents experimental results, obtained using the University of Michigan Rapid Compression Facility, of ignition delay times
T Agelakopoulou et al.
Journal of chromatography. A, 1200(2), 204-210 (2008-06-21)
The reaction concerning the hydrogenation of 1-butene has occupied the researchers conducting research based on the method of reversed-flow inverse gas chromatography (RF-IGC), for extended time periods. This work aims to define and record, with the utmost accuracy, the phenomena
Johanna L Miller et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(18), 4038-4048 (2006-07-13)
The work presented here is the first in a series of studies that use a molecular beam scattering technique to investigate the unimolecular reaction dynamics of C(4)H(7) radical isomers. Photodissociation of the halogenated precursor 2-bromo-1-butene at 193 nm under collisionless
Protokoły
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne