gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
155 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
487 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
gęstość
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
Klucz InChI
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1-Hexene in High Molecular Weight Polymer Synthesis: The synthesis of high molecular weight copolymers from 1-hexene and methyl acrylate using Lewis acid catalysts showcased advanced applications in materials science, specifically in developing durable and versatile polymer materials (Wan et al., 2024).
- 1-Hexene′s Role in Proton-Exchange Membrane Enhancement: Utilizing 1-hexene in the structural characterization and enhancement of physicochemical properties of functionally porous proton-exchange membranes highlights its critical role in improving energy efficiency and performance in fuel cell technologies (Ponomar et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
240761-2ML | |
240761-100ML | 4061823644235 |
240761-50ML | 4061824028898 |