Merck
74900
Supelco
1-Octene
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1734497
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
36 mmHg ( 38 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
446 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
3.9 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Klucz InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Octen jest liniową α-olefiną i ważnym komonomerem w produkcji liniowego polietylenu o niskiej gęstości (LLDPE).
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Ethylene tetramerization: a new route to produce 1-octene in exceptionally high selectivities
Bollmann A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(45), 14712-14713 (2004)
Cristina Nerín et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(25), 7488-7492 (2002-11-28)
The behavior of two synthetic adsorbents, Tenax and Porapak, as food simulants in contact with some plastic containers commercially available, recommended to be used for heating food in microwave ovens, has been studied. Containers of polycarbonate (PC), polypropylene (PP), polypropylene
A Hempel-Jørgensen et al.
Archives of environmental health, 54(2), 86-94 (1999-03-27)
In this study, we investigated the time course effect of sensory eye irritation in 16 subjects exposed (i.e., eye only) to n-butanol and 1-octene. Half the subjects were exposed to n-butanol, and the remaining subjects were exposed to 1-octene. Each
Dennis Shusterman et al.
Inhalation toxicology, 18(7), 457-471 (2006-04-11)
Irritation of the eyes, nose, and throat by airborne chemicals--also referred to as "sensory irritation"--is an important endpoint in both occupational and environmental toxicology. Modeling of human sensory irritation relies on knowledge of the physical chemistry of the compound(s) involved
Frans T I Marx et al.
Journal of molecular modeling, 15(11), 1371-1381 (2009-06-02)
The productive self-metathesis reaction of 1-octene in the presence of the Phobcat precatalyst [RuCl(2)(Phoban-Cy)(2)(=CHPh)] using density functional theory was investigated and compared to the Grubbs 1 precatalyst [RuCl(2)(PCy(3))(2)(=CHPh)]. At the GGA-PW91/DNP level, the geometry optimization of all the participating species