gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
155 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
487 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
gęstość
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
Klucz InChI
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a substrate for polymerization by various catalysts.
- To prepare good quality middle distillates and lubricating oils by oligomerization.
- In the synthesis of aldehydes using supercritical CO2 and rhodium catalyst by hydroformylation reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?