Merck
262269
Sigma-Aldrich
1-Heptene
97%
Synonim(y):
1-n-Heptene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
Beilstein:
1098332
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
101 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
505 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.0182 g/L at 25 °C
gęstość
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Klucz InChI
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Heptene jest węglowodorem alifatycznym. Jest stosowany jako odczynnik, a także rozpuszczalnik w syntezie organicznej. Działa również jako dodatek organiczny w niektórych reakcjach.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Liquid phase alkylation of toluene with 1-heptene over a HFAU zeolite: evidence for transalkylation between toluene and non-desorbed products.
Da Z, et al.
Applied Catalysis A: General, 182(2), 407-411 (1999)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an
Global Trade Item Number
SKUGTIN
262269-100ML4061826116241
262269-25ML4061826116258