Merck
125431
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Tetrahydrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Beilstein:
906737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.8 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
590 °F
granice wybuchowości
5 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Klucz InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cykloheksen jest cyklicznym alkenem. Zbadano kinetykę jego reakcji z wodorem w fazie gazowej i ciekłej na różnych katalizatorach palladowych na żelu krzemionkowym i tlenku glinu (zakres temperatur = 264 do 308K i ciśnienia wodoru = 4 do 89 kPa). Cykloheksen powstaje podczas wsadowego częściowego uwodornienia benzenu na katalizatorach rutenowych w obecności wodnego roztworu siarczanu cynku. Cykloheksen ulega enancjoselektywnemu katalitycznemu utlenianiu w obecności nadtlenku wodoru na przyjaznych dla środowiska katalizatorach z kompleksem nadtleno-tungstanowo-organicznym, dając kwas adypinowy. Opisano selektywne uwodornienie benzenu w celu otrzymania cykloheksenu. Jest on ważnym prekursorem do otrzymywania różnych substancji chemicznych, takich jak cykloheksanol, wodoronadtlenek cykloheksenu itp.
Zastosowanie
Cykloheksen został wykorzystany do zbadania kinetyki reakcji uwodornienia w fazie ciekłej w obecności katalizatora Pd-Al wspartego na biomorficznym węglu. Może to być wykorzystane do przemysłowego przygotowania cykloheksanolu.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kinetics of liquid phase cyclohexene hydrogenation on Pd-Al/biomorphic carbon catalysts.
Caza?a F, et al.
Catalysis Today, 14-14 (2014)
Yuan Fang et al.
The journal of physical chemistry letters, 10(3), 468-473 (2019-01-03)
The adsorption of limonene, a common organic compound found in indoor air, on hydrophilic surfaces such as glass (SiO2), a prevalent surface in the indoor environment, is poorly understood. In this study, we have investigated the interaction of limonene and
Catalytic hydrogenation of cyclohexene: 3. Gas-phase and liquid-phase reaction on supported palladium.
Gonzo EE and Boudart M.
J. Catal., 52(3), 462-471 (1978)
Hydration of cyclohexene with solid acid catalysts.
Zhang H, et al.
Chemical Engineering Science, 57(2), 315-322 (2002)
Partial liquid phase hydrogenation of benzene to cyclohexene over ruthenium catalysts in the presence of an aqueous salt solution: I. Preparation, characterization of the catalyst and study of a number of process variables.
Struijk J, et al.
Applied Catalysis A: General, 83(2), 263-295 (1992)