Kluczowe dokumenty
538493
cis-2-Hexene
95%
Synonim(y):
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
gęstość
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
Klucz InChI
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Opis ogólny
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal