Merck
M39806
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Beilstein:
1900640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
tw
72 °C/754 mmHg (lit.)
gęstość
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Methylcyclopentene can be used as:
  • A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
  • A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
  • A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)