Merck
M67303
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentene
98%
Synonim(y):
2M2P
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1731107
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
267 mmHg ( 100 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
gęstość
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
JMMZCWZIJXAGKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-2-pentene has been used in various photochemical and ozonolysis studies.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Production and quenching of singlet oxygen by the sensitizer in dye-sensitized photo-oxygenations.
Tanielian C, et al.
Journal of Photochemistry, 25(2-4), 117-125 (1984)
The gas-phase ozonolysis of unsaturated volatile organic compounds in the troposphere.
Johnson D and Marston G
Chemical Society Reviews, 37(4), 699-716 (2008)
Gas?phase ozonolysis: Rate coefficients for a series of terpenes and rate coefficients and OH yields for 2?methyl?2?butene and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Witter M, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 34(6), 394-403 (2002)
Chemistry of singlet oxygen. 44. Mechanism of photooxidation of 2, 5-dimethylhexa-2, 4-diene and 2-methyl-2-pentene.
Manring LE and Foote CS
Journal of the American Chemical Society, 105(14), 4710-4717 (1983)
Production of stabilized Criegee intermediates and peroxides in the gas phase ozonolysis of alkenes: 1. Ethene, trans?2?butene, and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Hasson AS, et al.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 106(D24), 34131-34142 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M67303-25G4061837330247
M67303-5G4061834061212