Merck
257486
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butene
98%
Synonim(y):
γ-Isoamylene, 1-Isoamylene, 2-Methyl-1-butylene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
505975
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
9.98 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378 (lit.)
bp
31 °C (lit.)
mp
−137 °C (lit.)
gęstość
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Klucz InChI
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reactivity of 2-methyl-1-butene in the etherification reaction with ethanol catalyzed by a strongly acidic macroreticular resin catalyst has been investigated. Kinetics and mechanism of addition of hydrogen and deuterium chloride to 2-methyl-1-butene in nitromethane has been investigated.
Zastosowanie
  • Analiza właściwości spalania: Szczegółowe badanie właściwości spalania podobnej do benzyny mieszanki izomerów pentenu, w tym 2-metylo-1-butenu, zapewniło wgląd w prędkość płomienia laminarnego, czas opóźnienia zapłonu i absorpcję laserową CO, pomagając w optymalizacji formuł paliwowych w celu zwiększenia wydajności silnika (Gregoire et al., 2023).
  • Badanie mechanizmu uwodornienia: Badania wykorzystujące technikę polaryzacji indukowanej parawodorem zbadały mechanizmy uwodornienia metylenocyklobutanu na nośnych katalizatorach metalowych, z 2-metylo-1-butenem służącym jako kluczowy półprodukt, oferując potencjalne postępy w rozwoju procesów katalitycznych (Salnikov et al., 2022).
  • Kinetyka reakcji z atomami wodoru: W obszernym badaniu teoretycznym przeanalizowano reakcje atomów wodoru z małymi alkenami, w tym 2-metylo-1-butenem, rzucając światło na hierarchiczne mechanizmy reakcji kluczowe dla zrozumienia i zaprojektowania lepszych procesów syntezy chemicznej (Power et al., 2021).
  • Ozonoliza asymetrycznych alkenów: W badaniu ozonolizy asymetrycznych alkenów, w tym 2-metylo-1-butenu, wykorzystano izolację matrycy i spektroskopię FT-IR do zbadania szlaków chemicznych, zapewniając cenny wgląd w chemię atmosferyczną i degradację zanieczyszczeń (Wang et al., 2020).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Etherification rates of 2-methyl-2-butene and 2-methyl-1-butene with ethanol for environmentally clean gasoline production.
Oktar N, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 74(2), 155-161 (1999)
Kinetics and mechanism of addition of acids to olefins. III. Addition of hydrogen chloride to 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, and isoprene in nitromethane.
Pocker Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 91(15), 4199-4205 (1969)
Protokoły
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
257486-25G4061837331770
257486-100G