Merck
306878
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylbutane
95%
Synonim(y):
tert-Amyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CBr(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4423 (lit.)
tw
107 °C/735 mmHg (lit.)
gęstość
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The enthalpies of the solution of 2-bromo-2-methylbutane and 2-bromo-2-methylpropane in mono- and dialcohols were studied.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)