Kluczowe dokumenty
124095
1-Bromo-3-methylbutane
96%
Synonim(y):
Isoamyl bromide, Isopentyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4409 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble at 16.5 °C (0.02g/100ml)
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?