Merck
476447
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3-methylbutane
97%
Synonim(y):
Isoamyl iodide, Isopentyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
Beilstein:
1730990
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
tw
149 °C (lit.)
gęstość
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The far ultra-violet spectra of some branched chain iodo-alkanes, iodo-cyclo-alkanes, fluoro-iodo-alkanes and iodo-alkenes.
Boschi RA and Salahub DR.
Molecular Physics, 24(4), 735-752 (1972)
Ultrasound mediated synthesis of a few naturally occurring compounds.
Singh J, et al.
Indian J. Chem. B, 40(5), 386-390 (2001)
Ketoreductases in the synthesis of valuable chiral intermediates: application in the synthesis of α-hydroxy β-amino and β-hydroxy γ-amino acids.
Kambourakis S and Rozzell JD.
Tetrahedron, 60(3), 663-669 (2004)
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Crowder GA and Jalilian MR .
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)