Kluczowe dokumenty
476412
Iodocyclopentane
97%
Synonim(y):
Cyclopentyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
77 °C/45 mmHg (lit.)
gęstość
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
IC1CCCC1
InChI
1S/C5H9I/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Jodocyklopentan może być stosowany w syntezie kwasu 4-chloro-3′-((2-cyklopentylo-1-okso-1,2,3,4-tetrahydroizochinolin-6-yloksy)metylo)bifenylo-3-karboksylowego i N-(3-metoksyfenylo)cyklopentanaminy.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Resonance Raman study of the A-band short-time photodissociation dynamics of axial and equatorial conformers of iodocyclopentane.
Zheng X, et al.
J. Chem. Phys., 111(24), 11034-11043 (1999)
Raveendra-Panickar Dhanya et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 342-353 (2010-12-16)
The modification of 3'-((2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)methyl)biphenyl-4-carboxylic acid (BINA, 1) by incorporating heteroatoms into the structure and replacing the cyclopentyl moiety led to the development of new mGluR2 positive allosteric modulators (PAMs) with optimized potency and superior druglike properties. These analogues are more
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
476412-5ML | 4061837073717 |
476412-25ML | 4061837083600 |