Merck
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Citronellyl bromide
95%
Synonim(y):
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +6.8°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
(S)-(+)-Citronellyl bromide is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis to prepare chiral building blocks with the citronellyl group, which is used in various organic syntheses. It can also be used in the formation of chiral catalysts, which are useful in the synthesis of enantiomerically pure compounds.
Zastosowanie
(S)-(+)-Citronellyl bromide can be used as a reactant in the Negishi cross-coupling reaction. It is also used in the synthesis of spiroacetal parts of spirofungin A and B by reacting with epoxy alcohol via alkyne–lactone coupling reaction and diastereomeric separation.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)