Kluczowe dokumenty
158224
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-butylaniline
98%
Synonim(y):
MBBA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid crystal
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5496 (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)19-14-16-8-12-18(20-2)13-9-16/h6-14H,3-5H2,1-2H3/b19-14+
Klucz InChI
FEIWNULTQYHCDN-XMHGGMMESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
158224-25G | 4061838137777 |
158224-5G | 4061838089861 |