Merck
366854
Sigma-Aldrich
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C6H10C6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid crystal (nematic)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
Klucz InChI
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)