Kluczowe dokumenty
338680
4′-Octyl-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 98%
Synonim(y):
4′-n -Octyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-Octyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Octyl[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-n -Octyl-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-n -octylbiphenyl, 4-Cyano-4′-octyl-1,1′-biphenyl, 4-Cyano-4′-octylbiphenyl, 4-Octyl-4′-cyanobiphenyl, p -n -Octyl-p ′-cyanobiphenyl, p -Cyano-p ′-octylbiphenyl, p -Octyl-p ′-cyanobiphenyl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid crystal (nematic)
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C21H25N/c1-2-3-4-5-6-7-8-18-9-13-20(14-10-18)21-15-11-19(17-22)12-16-21/h9-16H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?